W372102
2,4-Octadienal, predominantly trans,trans
≥95%, FG
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥95%
skład
trans,trans isomer, ≥85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
tw
88 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; melon
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C8H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h4-8H,2-3H2,1H3/b5-4+,7-6+
Klucz InChI
DVVATNQISMINCX-YTXTXJHMSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup