Kluczowe dokumenty
Y907197
Sigma-Aldrich
Pyrex® breakseal flask
capacity 0.25 L
Wybierz wielkość
1 EA
238,00 zł
238,00 zł
Cena katalogowa1190,00 złZaoszczędź 80%
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
238,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
238,00 zł
Cena katalogowa1190,00 złZaoszczędź 80%
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2025Szczegóły
Więcej informacji
pojemność
0.25 L
Poziom jakości
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)