Merck
W343307
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-(1-methylpropyl)pyrazine
≥98%, FG
Synonim(y):
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine
Wybierz wielkość
W343307-SAMPLE-K
273,00 zł
100 G
2230,00 zł
1 KG
20 650,00 zł
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W343307-SAMPLE-K
273,00 zł
100 G
2230,00 zł
1 KG
20 650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Numer FEMA:
3433
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11300
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
14.062
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
bp
50 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; vegetable; pepper
ciąg SMILES
CCC(C)c1nccnc1OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)