Merck
W343218
Sigma-Aldrich
Isobutyl trans-2-butenoate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
2-Methylpropyl (E)-but-2-enoate, Isobutyl (E)-2-butenoate, Isobutyl crotonate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer FEMA:
3432
Nr Rady Europy:
10706
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.273
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 100
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
tw
171 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; rum
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
Klucz InChI
XDOWKOALJBOBBL-SNAWJCMRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Isobutyl trans-2-butenoate is a flavoring agent used in the food industry.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup