Merck
W337900
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonen-1-ol
≥96%, FCC, stabilized, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer FEMA:
3379
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10292
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.090
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Próba
≥96%
może zawierać
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
105 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; melon; waxy
ciąg SMILES
[H]\C(CO)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7+
Klucz InChI
NSSALFVIQPAIQK-BQYQJAHWSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claudia Schueuermann et al.
Food chemistry, 270, 375-384 (2018-09-04)
Fungal bunch rot of grapes leads to production of detrimental flavour compounds, some of which are well characterised but others remain unidentified. The current study uses an untargeted metabolomics approach to classify volatile profiles of grape juices based on the
Yoshihiro Kon et al.
Organic & biomolecular chemistry, 19(5), 1115-1121 (2021-01-14)
The oxidation of alcohols to aldehydes is a powerful reaction pathway for obtaining valuable fine chemicals used in pharmaceuticals and biologically active compounds. Although many oxidants can oxidize alcohols, only a few hydrogen peroxide oxidations can be employed to continuously