Merck
W335620
Sigma-Aldrich
δ-Nonalactone
natural, 98%, FG
Synonim(y):
5-Hydroxynonanoic acid, lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
Numer FEMA:
3356
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.014
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Fragrance grade
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
ciąg SMILES
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Suggested uses are in curry, nut, tomato, tropical, caramel and dairy flavors. In fragrance applications, this compound delivers apricot, butter, grape, passion fruit, plum, tea green and tobacco notes.
Inne uwagi
Natural occurrence: Butter, milk, chicken fat, grilled beef, pork fat, and white wine.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Raw Material Bulletin
Perfumer & Flavorist, 39(3), 19-19 (2014)