Merck
W330507
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione
≥98%, FG
Synonim(y):
coffee dione
Wybierz wielkość
W330507-SAMPLE
220,00 zł
100 G
1650,00 zł
1 KG
7470,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W330507-SAMPLE
220,00 zł
100 G
1650,00 zł
1 KG
7470,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H7(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Numer FEMA:
3305
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2311
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.080
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
bp
69-72 °C/1 mmHg (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
bread; burnt; caramel; coffee; maple
ciąg SMILES
CC1CCCC(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)