Merck
W329509
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
99%, FCC, FG
Synonim(y):
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Numer FEMA:
3295
Beilstein:
1721790
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10127
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
17.010
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Próba
99%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Klucz InChI
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Inne uwagi
Mieszanina 4 stereoizomerów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)