Merck
W271810
Sigma-Aldrich
Dimethyl anthranilate
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
Methyl N-methylanthranilate
Wybierz wielkość
W271810-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
731,00 zł
1 KG
3970,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W271810-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
731,00 zł
1 KG
3970,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
2-(CH3NH)C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer FEMA:
2718
Beilstein:
607217
Numer WE:
Nr Rady Europy:
756c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.781
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.579 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
gęstość
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
grape skin; fruity; floral; sweet
ciąg SMILES
CNc1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10-8-6-4-3-5-7(8)9(11)12-2/h3-6,10H,1-2H3
Klucz InChI
GVOWHGSUZUUUDR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimethyl anthranilate is one of the main volatile constituents in citrus species such as mandarin[1], and calamondin.[2]
Zastosowanie
  • Effects of Dimethyl Anthranilate-Based Repellents on Behavior, Plumage Condition, Egg Quality, and Performance in Laying Hens.: Investigates the impact of Dimethyl Anthranilate-based repellents on laying hens, focusing on their behavior, plumage condition, egg quality, and overall performance (Terčič et al., 2020).
  • A simple method to discriminate Guangchenpi and Chenpi by high-performance thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatography based on analysis of dimethyl anthranilate.: Presents a chromatographic method to differentiate between Guangchenpi and Chenpi, emphasizing the role of Dimethyl Anthranilate in this differentiation process (Li et al., 2019).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
216.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Field evaluation of dimethyl anthranilate as a bird repellent livestock feed additive.
Mason JR, et al.
The Journal of wildlife management, 636-642 (1985)
Analytical characterization of mandarin (Citrus deliciosa Ten.) essential oil.
Dugo P, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 26(1), 34-46 (2011)
Dimethyl anthranilate as a bird repellent in livestock feed.
Glahn JF, et al.
Wildlife Society Bulletin, 17(3), 313-320 (1989)
Volatile constituents of calamondin peel and juice (Citrus madurensis Lour.) cultivated in the Philippines.
Takeuchi H, et al.
J. Essent. Oil Res., 17(1), 23-26 (2005)
Hayato Nishida et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 72(3), 578-585 (2015-06-07)
Previously, a non-animal screening approach was proposed for evaluating photosafety of cosmetic ingredients by means of in vitro photochemical and photobiochemical assays; however, complex cosmetic ingredients, such as plant extracts and polymers, could not be evaluated because their molecular weight