W309311
2-Undecanone
natural, FCC, FG
Synonim(y):
Methyl nonyl ketone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
5.9 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
tw
231-232 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
gęstość
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
fatty; waxy; fruity
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Larvicididal Activity of Natural Repellents Against the Dengue Vector, Aedes aegypti: This paper details the use of natural compounds like 2-Undecanone as effective larvicidal agents against vectors of significant human diseases, showcasing their role in developing non-toxic, eco-friendly insect control solutions (Zhang et al., 2020).
- Control of Filth Flies, Cochliomyia macellaria (Diptera: Calliphoridae), Musca domestica (Diptera: Muscidae), and Sarcophaga bullata (Diptera: Sarcophagidae), Using Novel Plant-Derived Methyl Ketones: Investigates the efficacy of 2-Undecanone in managing common pest flies, underlining its potential as a biopesticide and organic solvent in public health and safety applications (Deguenon et al., 2019).
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup