Merck
W308218
Sigma-Aldrich
2-Tridecenal
predominantly trans, ≥95%, stabilized, FCC, FG
Wybierz wielkość
W308218-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
481,00 zł
1 KG
3050,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W308218-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
481,00 zł
1 KG
3050,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.33
Numer FEMA:
3082
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2011
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.078
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
zawiera
synthetic, α-tocopherol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
115-118 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
waxy; citrus
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3/b12-11+
Klucz InChI
VMUNAKQXJLHODT-VAWYXSNFSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)