Merck
W292001
Sigma-Aldrich
Potassium acetate
98%
Synonim(y):
Potassium acetate
Wybierz wielkość
W292001-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
364,00 zł
5 KG
720,00 zł
10 KG
878,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W292001-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
364,00 zł
5 KG
720,00 zł
10 KG
878,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Numer FEMA:
2920
Beilstein:
3595449
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
zgodność regionalna
EU Regulation 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
98%
rozpuszczalność
H2O: 10%, clear, colorless
gęstość
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Potassium acetate is generally used as an acidity regulator, buffer, preservative and firming agent.[1][2]
Zastosowanie
  • Sieć węglowa domieszkowana Fe, N, S otrzymana z Fe-ZIF-8 modyfikowanego octanem do reakcji redukcji tlenu...: W niniejszym badaniu zbadano rolę octanu potasu w modyfikacji metaloorganicznych struktur na bazie żelaza w celu stworzenia wydajnych katalizatorów reakcji redukcji tlenu, kluczowych dla technologii konwersji energii. Podejście to podkreśla zrównoważoną ścieżkę poprawy właściwości elektrochemicznych katalizatorów stosowanych w ogniwach paliwowych i bateriach metalowo-powietrznych (Zhang J et al., 2024).
  • Bezpieczna jazda na rowerze zimą: Wyniki studium przypadku dotyczącego roli odladzania w Hamburgu (Niemcy): Badania nad octanem potasu jako środkiem odladzającym wykazują jego skuteczność i bezpieczeństwo dla środowiska, szczególnie w środowisku miejskim, gdzie tradycyjne sole stwarzają ryzyko korozji infrastruktury i są szkodliwe dla środowiska. Badanie stanowi podstawę do podejmowania przez władze miejskie decyzji dotyczących protokołów bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym (Lißner S et al., 2023).
  • Systematyczne badanie kinetyki redukcji prekursora i wzorca wzrostu nanokostek palladu o regulowanej wielkości...: Wykorzystując octan potasu w kontrolowanej syntezie nanorurek palladu, badania te przyczyniają się do zrozumienia mechanizmów wzrostu nanocząstek, umożliwiając precyzyjne dostrojenie ich wielkości do zastosowań w katalizie i elektronice (Zhao Y et al., 2023).
  • Kwazi-zmienna kopolimeryzacja oksiranów napędzana przez łagodny katalizator na bazie octanu...: Octan potasu jest wykorzystywany w tym innowacyjnym podejściu do syntezy polimerów, demonstrując jego użyteczność jako zielonego katalizatora, który promuje zrównoważone procesy chemiczne. Badania oferują nowy wgląd w rozwój przyjaznych dla środowiska metod polimeryzacji (Fornaciari C et al., 2023).
  • Deaminacja polioli z glikolizy poliuretanu...: W niniejszym badaniu zbadano rolę octanu potasu w procesie recyklingu poliuretanów, przyczyniając się do zrównoważonych praktyk gospodarowania odpadami. Optymalizując rozkład chemiczny i odzyskiwanie cennych składników, badania pomagają zmniejszyć wpływ na środowisko (Donadini R et al., 2024).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dictionary of Food Science and Nutrition (2009)
Essential Guide to Food Additives (2013)
Hendrik Marks et al.
Genome biology, 16, 149-149 (2015-08-04)
During early embryonic development, one of the two X chromosomes in mammalian female cells is inactivated to compensate for a potential imbalance in transcript levels with male cells, which contain a single X chromosome. Here, we use mouse female embryonic
Mohammad N Rezaei et al.
International journal of food microbiology, 204, 24-32 (2015-04-02)
Succinic acid produced by yeast during bread dough fermentation can significantly affect the rheological properties of the dough. By introducing mutations in the model S288C yeast strain, we show that the oxidative pathway of the TCA cycle and the glyoxylate
Daniel Sohmen et al.
Nature communications, 6, 6941-6941 (2015-04-24)
Ribosomal stalling is used to regulate gene expression and can occur in a species-specific manner. Stalling during translation of the MifM leader peptide regulates expression of the downstream membrane protein biogenesis factor YidC2 (YqjG) in Bacillus subtilis, but not in
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf