Merck
W290500
Sigma-Aldrich
Pine needle oil
natural, FG
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2905
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Pinus spp.
klasa czystości
FG
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Formularz
liquid
skład
d-Limonene, 3.5%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.470
gęstość
0.900 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody; balsamic
Opis ogólny
Olejek z igieł sosny może składać się z olejków pochodzących z różnych gatunków sosny, takich jak Pinus elliottii, Pinus palustris, Pinus taeda, Pinus serotina i Pinus clausa. Jest on zwykle stosowany jako składnik zapachowy w mydłach i perfumach.[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
105.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40.56 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Composition of pine needle oil.
Joye Jr NM, et al.
Journal of Chromatographic Science, 10(9), 590-592 (1972)
David William Green et al.
Scientific reports, 7, 41023-41023 (2017-01-26)
The external epithelial surfaces of plants and animals are frequently carpeted with small micro- and nanostructures, which broadens their adaptive capabilities in challenging physical habitats. Hairs and other shaped protuberances manage with excessive water, light contaminants, predators or parasites in