Przejdź do
SRP0440
UBE1 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
UBA1, UBA1A, ubiquitin-like modifier activating enzyme 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
118 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... UBA1(7317)
General description
Human UBE1 (GenBank Accession No. NM_003334) amino-acids 2-end with N-terminal FLAG-tag, MW=118 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful in conjunction with E2 and E3 for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0279SRP0227SRP0346
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Gene Information
human ... UBA1(7317)
Gene Information
human ... UBA6(55236)
Gene Information
human ... SMURF1(57154)
Gene Information
human ... EPHB2(2048)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)