Merck
W289205
Sigma-Aldrich
2-Phenylpropyl isobutyrate
≥97%, FG
Synonim(y):
Hydratropyl isobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2CH2CH(C6H5)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
Numer FEMA:
2892
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2087
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.485
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; floral
ciąg SMILES
CC(C)C(=O)OCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)13(14)15-9-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,10-11H,9H2,1-3H3
Klucz InChI
LZTCJUAHYXNKRE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)