Merck
W282111
Sigma-Aldrich
Sweet blonde orange oil
greener alternative
natural, product of Simone Gatto
Synonim(y):
Orange oil, Citrus aurantium, Citrus sinensis
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2821
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
pochodzenie biologiczne
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
natural
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
fresh; orange; citrus; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.