Merck
W265722
Sigma-Aldrich
Mandarin oil
greener alternative
natural, distilled, product of Simone Gatto
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2657
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Produkt W265722 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
Citrus reticulata Blanco (Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil)
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
natural
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
178 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
orange; floral; citrus
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z jedną z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt jest produktem biopochodnym, wykazującym kluczowe ulepszenia w zakresie zasad zielonej chemii "Mniej niebezpieczne syntezy chemiczne" i "Wykorzystanie odnawialnych surowców".
Inne uwagi
Pobierz nasz Katalog smaków i zapachów, aby zobaczyć całą naszą linię produktów.
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
133.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56.11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)