Merck
W251607
Sigma-Aldrich
Geranyl phenylacetate
stabilized, FCC
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.38
Numer FEMA:
2516
Numer WE:
Nr Rady Europy:
231
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.704
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
zawiera
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
zanieczyszczenia
~25% citronellyl phenylacetate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
bp
278 °C (lit.)
gęstość
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C18H24O2/c1-15(2)8-7-9-16(3)12-13-20-18(19)14-17-10-5-4-6-11-17/h4-6,8,10-12H,7,9,13-14H2,1-3H3/b16-12+
Klucz InChI
UXAIJXIHZDZMSK-FOWTUZBSSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)