Merck
W230405
Sigma-Aldrich
Citral diethyl acetal
≥93%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.36
Numer FEMA:
2304
Numer WE:
Nr Rady Europy:
38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
6.004
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥93%
może zawierać
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
140-142 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; lemon; citrus; waxy
ciąg SMILES
CCOC(OCC)\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-6-15-14(16-7-2)11-13(5)10-8-9-12(3)4/h9,11,14H,6-8,10H2,1-5H3/b13-11+
Klucz InChI
NTXGFKWLJFHGGJ-ACCUITESSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)