Merck
W229709
Sigma-Aldrich
Cinnamyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
Cinnamyl 2-methylpropanoate, Isobutyric acid cinnamyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2CH2CH=CHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.26
Numer FEMA:
2297
Numer WE:
Nr Rady Europy:
496
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.470
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
skład
contains IFRA restricted cinnamal, benzyl alcohol, cinnamyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
gęstość
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
benzyl alcohol, cinnamyl alcohol, cinnamal
Organoleptyczne
fruity; balsamic; sweet
ciąg SMILES
CC(C)C(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)13(14)15-10-6-9-12-7-4-3-5-8-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-6+
Klucz InChI
KLKQSZIWHVEARN-RMKNXTFCSA-N
Opis ogólny
Cinnamyl isobutyrate is an α,β-unsaturated ester that can be used as a flavoring agent[1] and a fragrance ingredient.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S P Bhatia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45 Suppl 1, S62-S65 (2007-11-27)
A toxicologic and dermatologic review of cinnamyl butyrate when used as a fragrance ingredient is presented.
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 606-607 (1997)
S P Bhatia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45 Suppl 1, S74-S77 (2007-11-24)
A toxicologic and dermatologic review of cinnamyl isobutyrate when used as a fragrance ingredient is presented.
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 606-607 (1997)
A toxicologic and dermatologic assessment of related esters and alcohols of cinnamic acid and cinnamyl alcohol when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S1-S1 (2007)