Merck
W224111
Sigma-Aldrich
Cardamom oil
FCC, FG
Synonim(y):
Elletaria cardamomum
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2241
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Elettaria cardamomum (L.)
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
aktywność optyczna
[α]20/D +27°, neat
pochodzenie
Guatemala origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
tw
188 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody; spicy
Działania biochem./fizjol.
Taste at 5 ppm
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
134.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56.67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 60-60 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)