Merck
W216305
Sigma-Aldrich
Isobornyl propionate
≥92%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.31
Numer FEMA:
2163
Numer WE:
Nr Rady Europy:
412
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.131
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥92%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
tw
102 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
herbaceous; floral; vanilla
ciąg SMILES
CCC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
Klucz InChI
FAFMZORPAAGQFV-OUJBWJOFSA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)