Przejdź do
294667
2-Methyl-2-pentenal
97%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH=C(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-789-5
MDL number:
Assay:
97%
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI key
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
General description
Hydrodeoxygenation and hydrogenation of 2-methyl-2-pentenal on supported platinum, palladium and copper catalysts has been reported.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W319406CDS000721
description
97%
description
≥97%, FG
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
≥97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
-
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
refractive index
-
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
aldehyde
functional group
-
functional group
aldehyde, allyl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-2-pentenal
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Frankfurt, Germany
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Everything ok
    Good substance for the intended use as an analytical standard
    Helpful?