pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
aktywność optyczna
[α]20/D −41°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4635 (lit.)
bp
228-231 °C (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
Klucz InChI
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88.89 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?