W200300
Acetaldehyde solution
natural, 50 wt. % in ethanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
natural
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Postać
liquid
stężenie
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
gęstość
0.868 g/mL at 20 °C
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
ethereal
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Klucz InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup