Merck
U2857
Sigma-Aldrich
Urethane
99%
Synonim(y):
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
About This Item
Wzór liniowy:
NH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
Beilstein:
635810
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
gęstość pary
3.07 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 77.8 °C)
Próba
99%
tw
182-184 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Klucz InChI
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leon F Stankowski et al.
Mutagenesis, 30(3), 335-342 (2015-05-03)
As part of the international Pig-a validation trials, we examined the induction of Pig-a mutant reticulocytes and red blood cells (RET(CD59-) and RBC(CD59-), respectively) in peripheral blood of male Sprague Dawley(®) rats treated with urethane (25, 100 and 250mg/kg/day) or
Mehmet Arslan et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 39(2), 787-793 (2015-03-04)
Deferasirox (commercially formulated as Exjade(®)) is one of the effective iron chelators used in treatment of iron overload diseases. In this study the effect of this substance for chromosome aberration, sister chromatid exchange and mitotic index was studied by in
Lourdes Santana et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6740-6751 (2008-10-07)
The work provides a new model for the prediction of the MAO-A and -B inhibitor activity by the use of combined complex networks and QSAR methodologies. On the basis of the obtained model, we prepared and assayed 33 coumarin derivatives