Kluczowe dokumenty
TEM-G200CU
Sigma-Aldrich
Glider Grids Standard Copper Square Mesh
size 200 mesh, vial of 100
Synonim(y):
KWADRAT 200 MESH MIEDŹ 100/VIAL
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-G200CU nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
vial of 100
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
Siatki Gilder Standard Square Mesh: Siatka miedziana, 200 oczek, średnica 3,05 mm, grubość 0,7 mil (18 μm). Skok 125 μm, otwór 90 μm, pręt 35 μm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)