Przejdź do
P0001
Phosphatase Inhibitor Cocktail
ReadyShield® ready-to-use solution, for the inhibition of Serine/Threonine Protein Phosphatases and L-Isozymes of Alkaline Phosphatase
Synonim(y):
Koktajl inhibitorów fosfatazy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
487,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Form:
ready-to-use solution
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
487,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ReadyShield® Koktajl inhibitorów fosfatazy, For Serine/Threonine Protein Phosphatases and L-Isozymes of Alkaline Phosphatase
Quality Segment
form
ready-to-use solution
packaging
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial), pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
input
mammalian sample(s)
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
General description
Ten koktajl inhibitorów fosfatazy zawiera inhibitory o szerokiej specyficzności dla izozymów L fosfataz alkalicznych i fosfataz białkowych seryny/treoniny. Phosphatase Inhibitor Cocktail został przetestowany na ekstraktach z różnych tkanek zwierzęcych, takich jak ludzkie łożysko i wątroba bydlęca, a także na ekstraktach z komórek A431, CHO i U937.
Ten koktajl jest dostarczany jako gotowy do użycia roztwór przy użyciu zastrzeżonej formuły niezamrażającej.
ReadyShield® P0001 to preparat niezamrażający, który zawiera te same inhibitory, co koktajl P0044 na bazie DMSO.
Features and Benefits
  • Nie zamarza podczas przechowywania, co zapewnia szybkie i wygodne użycie.
  • Specyficzny dla fosfataz białkowych seryny/treoniny i L-izoenzymów fosfatazy alkalicznej.
  • Sugerowany jako roztwór 100 X.
  • Zakręcane fiolki z możliwością wielokrotnego zamykania.
  • Może być przechowywany w lodówce przez ok. 1 miesiąc lub w temperaturze pokojowej przez tydzień.
Preparation Note
Ten koktajl jest dostarczany jako klarowny roztwór w dimetylosulfotlenku. Zaleca się rozcieńczenie koktajlu w proporcji 1 ml koktajlu na 500 mg białka wyekstrahowanego z tkanki lub komórek. Często stosuje się końcowe stężenie 1% (v/v), które hamuje aktywność fosfatazy stwierdzoną w supernatancie 27 000 x g z ludzkiego łożyska i wątroby bydlęcej oraz w supernatancie 100 000 x g z ekstraktów A431, CHO i U937.
Other Notes
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Legal Information
ReadyShield is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PPC2020PPC1010P2850
description
For Serine/Threonine Protein Phosphatases and L-Isozymes of Alkaline Phosphatase
description
non-freezing solution
description
-
description
DMSO solution
form
ready-to-use solution
form
ready-to-use solution
form
DMSO solution
form
DMSO solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
packaging
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial), pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
packaging
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial), pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
packaging
pkg of 1 ml, 5 ml ×
packaging
-
Extracts, Lysate, Cell Extracts, Tissue Extracts, Bacterial lysate, Electrophoresis, Phosphatase, phosphotyrosine, phosphoserine
Extracts, Lysate, Cell Extracts, Tissue Extracts, Plant Tissue Extract, Mammalian Tissue Extract, Bacterial lysate, Electrophoresis, Phosphatase, phosphotyrosine, phosphoserine
-
P0044 Phosphatase Inhibitor Cocktail 1, Phosphatase Inhibitor Cocktail 1 10mL, Phosphatase Inhibitor Cocktail 1 catalog number 117317.0, Phosphatase Inhibitor Cocktail 1 for EMSA, Sigma-Aldrich Phosphatase Inhibitor Cocktail 1, alkaline phosphatase inhibitor mixture, cantharidin phosphatase inhibitor cocktail, lab-grade phosphatase inhibitor cocktail, microcystinLR phosphatase inhibitor, nuclear protein isolation phosphatase inhibitor, p-bromotetramisole inhibitor for protein phosphatases, phosphatase inhibitor cocktail for catenin activation, research-grade phosphatase inhibitors, serine/threonine phosphatase inhibition cocktail
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do ReadyShield® inhibitor cocktails include EDTA?
    1 answer
    1. No, all the cocktails are EDTA-free. Alternative metalloprotease inhibitors are included in the cocktail when needed, depending on the sample type. EDTA can be added if it does not interfere with the downstream purification or activity of your protein of interest. Please explore the reagent offerings below for recommended, ready-to-use EDTA products.
      Helpful?
  2. What is the recommended storage temperature for ReadyShield® products?
    1 answer
    1. The product is stable at -20 °C for 2 years from the assay date, which can be found on the lot specific CoA. The solution will not freeze in -20 °C storage and can be used directly from the freezer. Our experts have collected additional stability information that show ReadyShield® products are stable for at least one month at 4 °C, or for at least one week at 25 °C (room temperature).