TEM-FFGA150-CU-50
Formvar Supported Copper Single Hole Grid
hole size 150 μm, box of 50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
Polecane produkty
opakowanie
box of 50
rozmiar otworu
150 μm
Opis ogólny
Cienka na 10 nm warstwa formvaru z pojedynczym otworem. Siatka miedziana, rozmiar otworów 150 mikronów. Wszystkie nasze folie są układane na błyszczącej stronie siatki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)