Kluczowe dokumenty
TEM-FF100CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
Synonim(y):
FORMVAR SQUARE MESH - CU 100 MESH UL 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-FF100CUUL nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
box of 50
rozmiar
100 mesh
Opis ogólny
Ultracienka warstwa formvaru o grubości 5-6 nm podtrzymuje standardowe siatki miedziane o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 100 mesh. Wszystkie nasze folie są układane na błyszczącej stronie siatki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)