TEM-FCF200NIUA
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Nickel Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Synonim(y):
SIATKA KWADRATOWA FORMVAR/WĘGIEL - NI 200 MESH UA 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 50
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
Ultracienkie 5-6nm siatki Formvar i 1nm siatki węglowe o kwadratowych oczkach: Siatka niklowa, 200 mesh. Siatka z powłoką Formvar, stabilizowana odparowaną warstwą węgla. Ten rodzaj powłoki doskonale nadaje się do podpierania próbek, szczególnie w przypadku bardzo cienkich przekrojów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)