TEM-CF400NI50
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Synonim(y):
FOLIA WĘGLOWA 400 MESH NI 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 50
rozmiar
400 mesh
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm na standardowej siatce o kwadratowych oczkach. Siatka niklowa, 400 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)