Kluczowe dokumenty
TEM-CF300CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Synonim(y):
FOLIA WĘGLOWA 300# MIEDŹ 25SZT.
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-CF300CU nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
box of 25
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm na standardowej siatce o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 300 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)