Kluczowe dokumenty
TEM-7435703
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Tomography Grid R14C2
pack of 25 ×
Synonim(y):
Folia węglowa na siatce tomograficznej, 25 szt.
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
pack of 25 ×
Opis ogólny
Ta 1,5 mm kwadratowa siatka o 300 oczkach jest wykonana z miedzi, wsparta folią węglową i jest przeznaczona do użytku z uchwytami do próbek tomograficznych Fischione. Rozmiar pozwala na dalsze nachylenie w TEM z małymi otworami na bieguny. Znak identyfikacyjny i kwadratowy kształt zapewniają łatwe odniesienie po obróceniu o 90°.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)