Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
material
Suprasil® quartz
description
4 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 114F-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
H × W × D
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
1,400 μL , 1400 μL
pathlength
10x4 mm
General description
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz |
| manufacturer/tradename Hellma 114F-QS | manufacturer/tradename Hellma 104F-QS | manufacturer/tradename Hellma 108F-QS | manufacturer/tradename Hellma 115F-QS |
| parameter 200-2,500 nm spectral range | parameter 200-2,500 nm spectral range | parameter 200-2500 nm spectral range | parameter 200-2500 nm spectral range |
| chamber volume 1,400 μL , 1400 μL | chamber volume 1,400 μL | chamber volume 1000 μL | chamber volume 400 μL |
| H × W × D 46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm |
| description 4 polished windows | description with 4 polished windows | description - | description 4 windows |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hellma® fluorescence cuvettes, semi Micro
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?