Merck
T89206
Sigma-Aldrich
Tropic acid
98%
Synonim(y):
2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Wybierz wielkość
25 G
540,00 zł
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
540,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH2OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Beilstein:
2209199
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
116-118 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Klucz InChI
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tropic acid can be used as a substrate in:
  • Esterification of carboxylic acids and alcohols in the presence of dried Dowex H+/NaI catalyst system.[1]
  • Multistep synthesis of cyclic pentadepsipeptides.[2]
  • Synthesis of an isocoumarin derivative by reacting with tetracyanobenzene (TCNB) via multicomponent photo reaction.[3]
Tropic acid is used in the synthesis of (−)-anisodine[4], atropine and hyoscyamine.[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Synthesis of conformationally restricted cyclic pentadepsipeptides via direct amide cyclization
Koch KN, et al.
Tetrahedron, 57(12), 2311-2326 (2001)
Green and Efficient Esterification Method Using Dried Dowex H+/NaI Approach
Turhanen PA, et al.
ACS Omega, 4(5), 8974-8984 (2019)
Tropane alkaloids in pharmaceutical and phytochemical analysis.
Gadzikowska, MARIA and Grynkiewicz, GRZEGORZ
Acta Poloniae Pharmaceutica, 59(2), 149-160 (2002)
Photo-multicomponent reactions leading to the construction of isocoumarins and large ring lactone precursors
Lu Z, et al.
Photochemical & Photobiological Sciences : Official Journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 8(2), 217-223 (2009)
Junbiao Chang et al.
European journal of medicinal chemistry, 41(3), 397-400 (2006-01-18)
-Anisodine (l-6,7-epoxy-3-tropyl-alpha-hydroxytropate), which was isolated from the medicinal plant Scopolia tanguticus Maxim, was the first efficiently prepared using 6-beta-acetyltropine as the starting material via a key step of the Sharpless asymmetric dihydroxylation (AD). The intermediate compounds 10 and 11 showed