Merck
T85405
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphite
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(ClCH2CH2O)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
tw
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
Klucz InChI
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)