Merck
T35475
Sigma-Aldrich
o-Tolidine
technical grade
Synonim(y):
3,3′-Dimethylbenzidine, 4,4′-Bianisidine
About This Item
Wzór liniowy:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
Beilstein:
2210640
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
mp
128-131 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Klucz InChI
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sensitive colorimetric reagent for gold and for free chlorine in water.
Ostrzeżenie
May be carcinogenic.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)