Merck
SYX00062
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
AldrichCPR
Wybierz wielkość
1 G
2050,00 zł
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1nc(C)sc1N
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)5-6(8)12-4(2)9-5/h3,8H2,1-2H3
Klucz InChI
HNDBOQZBZYRXMF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Informacje prawne
Product of Synthonix
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)