Kluczowe dokumenty
SYNV200100
Synthware micro Dewar vacuum trap
100 mL, stopcock: PTFE
Synonim(y):
Synthware V200100
Wybierz wielkość
1 EA
1340,00 zł
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V200100
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mała pułapka na suchy lód typu Dewara. Komora na suchy lód ma średnicę wewnętrzną 40 mm i długość 60 mm. Kurek odcinający z PTFE do pracy bez smaru.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)