Kluczowe dokumenty
SYNS740100
Synthware sublimation apparatus, complete
100 mL, complete
Synonim(y):
Synthware S740100, sublimator
Wybierz wielkość
1 EA
2270,00 zł
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S740100
pojemność
100 mL
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dwuczęściowy beztłuszczowy sublimer z płaskim dnem umożliwiającym ogrzewanie na mieszadle z gorącą płytą. Skraplacz ma duży górny otwór do stosowania z suchym lodem/acetonem lub ciekłym azotem. Połączenie między kolbą a skraplaczem jest wykonane za pomocą płaskiego złącza O-ring, umożliwiającego delikatne oddzielenie części w celu maksymalnego odzysku produktu. Podana pojemność to pojemność poniżej dna zimnego palca. Kontrola podciśnienia jest zapewniona przez zawór wysokiego podciśnienia 0-8 mm. Kompletne urządzenie składa się ze skraplacza, kolby, o-ringu Viton®
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)