SYNS680012
Synthware™ low hold up high vacuum valve with metering plug
size 0-12 mm
Synonim(y):
Synthware S680012
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S680012
Opis ogólny
O-ring Viton® na wale PTFE jest chroniony precyzyjnymi wycieraczkami PTFE. Wtyczka ma obrobiony integralny O-ring z końcówką PTFE, który stanowi główne uszczelnienie. Taka konstrukcja zapewnia doskonałe uszczelnienie próżniowe bez narażania materiałów innych niż PTFE na działanie chemikaliów. Z dwoma wygiętymi bocznymi końcówkami o średnicy 9 mm, aby zminimalizować zatrzymywanie cieczy.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)