Kluczowe dokumenty
SYNS531018
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 10/18
Synonim(y):
Synthware S531018
Wybierz wielkość
1 EA
129,00 zł
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
129,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS10/18
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S531018
Opis ogólny
Zatyczka PTFE posiada nylonową nakrętkę umożliwiającą łatwe wyjęcie zatyczki ze szklanego złącza zewnętrznego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)