Kluczowe dokumenty
SYNS532440
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware S532440
Wybierz wielkość
1 EA
231,00 zł
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
231,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S532440
Opis ogólny
Zatyczka PTFE posiada nylonową nakrętkę umożliwiającą łatwe wyjęcie zatyczki ze szklanego złącza zewnętrznego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)