Kluczowe dokumenty
SYNS322044
Synthware straight bore glass stopcock
bore size 6 mm, O.D. 12 mm stem, plug size 20/44
Synonim(y):
Synthware S322044, dwukierunkowy zawór odcinający z prostym otworem
Wybierz wielkość
1 EA
337,00 zł
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
337,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S322044
wymiary otworu
6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wtyki i lufy są szlifowane tak, aby były wymienne, ze stożkiem 1:10.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the nature of the glass used for Product SYNS322044?
    1 answer
    1. The majority of Synthware glass products, including Product SYNS322044, are made of Class A Borosilicate glass with 33 expansion. Unfortunately, they do not offer anything in Pyrex.