Kluczowe dokumenty
SYNS181125
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
Synonim(y):
Synthware S181125
Wybierz wielkość
1 EA
79,50 zł
79,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
79,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
79,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S181125
wymiary otworu
2 mm
Opis ogólny
Ten zestaw zamienny zawiera jeden korek PTFE (stożek 1:5), jedną podkładkę PTFE, jeden O-ring.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)