Kluczowe dokumenty
SYNS181635
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 6 mm, Plug Size: 16/35
Synonim(y):
Synthware S181635
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S181635
wymiary otworu
6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten zestaw zamienny zawiera jeden korek PTFE (stożek 1:5), jedną podkładkę PTFE, jeden O-ring.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)