Kluczowe dokumenty
SYNM202403
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 3, Hose Connection: right
Synonim(y):
Synthware M202403, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Właściwości
number of ports 3
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M202403
Opis ogólny
Z ząbkowanym przyłączem węża (średnica zewnętrzna 10 mm) po prawej stronie. Główna rura ma średnicę zewnętrzną 22 mm, a odległość między zaworami wynosi 100 mm od środka do środka.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)