Kluczowe dokumenty
SYNF909200
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 200 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware F909200, zmodyfikowana kolba reakcyjna Schlenka
Wybierz wielkość
1 EA
541,00 zł
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
541,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F909200
pojemność
200 mL
Opis ogólny
Przyrostek G oznacza kurek szklany, H oznacza zawór wysokiego podciśnienia, brak przyrostka literowego oznacza kurek PTFE.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)