Kluczowe dokumenty
SYNF724250
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 250 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F724250, kolba filtrująca z zewnętrznym złączem
Wybierz wielkość
1 EA
438,00 zł
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
438,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom flask
glass flask
Połączenie
joint: ST/NS neck24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F724250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Konstrukcja o grubych ściankach wykonana z rurki zapewnia doskonałą jakość z przyłączem węża 10 mm
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)